Learn More
Alfa Aesar™ (2-Metilfenoxi)acetato de etilo, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ B22375.06
Detalles adicionales : CAS : 93917-68-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11440477
  • 44.10€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
93917-68-1
194.23
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
3022879
CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1C
C11H14O3
MFCD00216559
ethyl 2-methylphenoxy acetate, ethyl 2-2-methylphenoxy acetate, ethyl 2-o-tolyloxy acetate, ethyl 2-methylphenoxyacetate, ethyl-2-methylphenoxy acetate, o-tolyloxyacetic acid ethyl ester, o-tolyloxy-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-2-methylphenoxy ethanoate
2-(2-metilfenoxi)acetato de etilo
Spezifikation
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate
>110°C (230°F)
119°C to 120°C
93917-68-1
MFCD00216559
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
2-(2-metilfenoxi)acetato de etilo
3022879
99%
1.073
1.503
5g
C11H14O3
ethyl 2-methylphenoxy acetate, ethyl 2-2-methylphenoxy acetate, ethyl 2-o-tolyloxy acetate, ethyl 2-methylphenoxyacetate, ethyl-2-methylphenoxy acetate, o-tolyloxyacetic acid ethyl ester, o-tolyloxy-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-2-methylphenoxy ethanoate
CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1C
194.23
194.23
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation