Learn More
Etil 2-metilbutirato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130806
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
7452-79-1
C7H14O2
130.19
MFCD00012217
HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
24020
etil 2-metilbutanoato
CCC(C)C(=O)OCC
7452-79-1
C7H14O2
130.19
MFCD00012217
HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
24020
etil 2-metilbutanoato
CCC(C)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methylbutyrate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color Incolora
Densidad 0.8750g/mL
Punto de ebullición 132°C to 133°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3960 to 1.399
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.875
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene,soluble in propylene glycol,miscible in fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-methylbutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.