Learn More
2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10634405
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
32043-95-1
C13H13NO2S
247.31
MFCD07346320
UHLMXNFHHFDVPW-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylate, 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
7131013
2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1=C(N=C(C)S1)C1=CC=CC=C1
32043-95-1
C13H13NO2S
247.31
MFCD07346320
UHLMXNFHHFDVPW-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylate, 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
7131013
2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1=C(N=C(C)S1)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.32
Porcentaje de pureza 97%