Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-methoxybenzoate, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ A11287.18
Detalles adicionales : CAS : 7335-26-4 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493654
  • 89.70€ / 50 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
7335-26-4
180.203
FNODWEPAWIJGPM-UHFFFAOYSA-N
81784
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1OC
C10H12O3
MFCD00015148
ethyl o-anisate, benzoic acid, 2-methoxy-, ethyl ester, ethyl ortho-anisate, 2-methoxybenzoic acid ethyl ester, ethyl o-methoxybenzoate, o-anisic acid, ethyl ester, 2-methoxy-benzoic acid ethyl ester, ethyl-2-methoxy benzoate, dsstox_cid_27126, dsstox_rid_82133
ethyl 2-methoxybenzoate
Especificación
Ethyl 2-methoxybenzoate
50g
C10H12O3
2575515
FNODWEPAWIJGPM-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-methoxybenzoate
81784
≥98%
127°C to 128°C (11mmHg)
7335-26-4
MFCD00015148
ethyl o-anisate, benzoic acid, 2-methoxy-, ethyl ester, ethyl ortho-anisate, 2-methoxybenzoic acid ethyl ester, ethyl o-methoxybenzoate, o-anisic acid, ethyl ester, 2-methoxy-benzoic acid ethyl ester, ethyl-2-methoxy benzoate, dsstox_cid_27126, dsstox_rid_82133
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1OC
180.203
180.2