Learn More
2-Bromo-4-metiltiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se aplica en la preparación de tiazol-4- y -5-carboxilatos, en un estudio infrarrojo de sus isómeros rotacionales y en el descubrimiento de inhibidores SCD1 de tiazolilpiridinona con distribución hepática preferencial y efectos adversos reducidos basados en mecanismos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se aplica en la preparación de tiazol-4- y -5-carboxilatos, en un estudio infrarrojo de sus isómeros rotacionales y en el descubrimiento de inhibidores SCD1 de tiazolilpiridinona con distribución hepática preferencial y efectos adversos reducidos basados en mecanismos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |