Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-aminonicotinate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64957.14
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442389
  • 138.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
05-01-2021
13362-26-0
166.18
KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N
12433260
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N
C8H10N2O2
MFCD01569452
ethyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid ethyl ester, ethyl2-aminonicotinate, 2-aminonicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino nicotinic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem12921, rarechem al bi 1234, buttpark 23\07-65
2-aminopiridina-3-carboxilato de etilo
Especificaciones
Ethyl 2-aminonicotinate
25g
C8H10N2O2
124680
KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N
2-aminopiridina-3-carboxilato de etilo
12433260
Sólido
90°C to 96°C (literature)
13362-26-0
MFCD01569452
ethyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid ethyl ester, ethyl2-aminonicotinate, 2-aminonicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino nicotinic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem12921, rarechem al bi 1234, buttpark 23\07-65
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N
166.18
166.18
98%
Videos
SDS Documentos