Learn More
2-Aminobenzoato de etilo, 99 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 222235000
Detalles adicionales : CAS : 87-25-2 Peso : 0.55000kg
Cantidad. | 500g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
87-25-2 | |
165.192 | |
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N | |
6877 | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N |
C9H11NO2 | |
MFCD00007711 | |
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline | |
2-aminobenzoato de etilo |
Especificaciones
Ethyl 2-aminobenzoate | |
Authentic | |
1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm) | |
500g | |
87-25-2 | |
C9H11NO2 | |
MFCD00007711 | |
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminobenzoato de etilo | |
6877 | |
Líquido |
1.1170g/mL | |
Frasco de vidrio | |
Amarillo | |
99% | |
99% | |
H2NC6H4CO2C2H5 | |
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N | |
165.192 | |
165.19 | |
≥98.5% |
Seguridad y manipulación
- Ethyl 2-aminobenzoate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.