Learn More
Etilo 2-amino-4,5-dimetil-3-tiofenocarboxilato, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077339
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
4815-24-1
C9H13NO2S
199.27
JYSDXODDWAQWJR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4,5-dimethyl3-thenoate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4,5-dimethyl-, ethyl ester, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-dimethylthiophene, 2-amino-4,5-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylate
78536
etilo 2-amino-4,5-dimetiltiofeno-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C)C)N
4815-24-1
C9H13NO2S
199.27
JYSDXODDWAQWJR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4,5-dimethyl3-thenoate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4,5-dimethyl-, ethyl ester, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-dimethylthiophene, 2-amino-4,5-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylate
78536
etilo 2-amino-4,5-dimetiltiofeno-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C)C)N
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate
Punto de fusión 90.0°C to 91.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.27
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.