missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl 2-(5-bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%

73.40€ - 978.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD26967915
Sinónimo 2-(5-Bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15407276 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62309.MD
250mg 73.40€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15487266 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62309.03
1g 234.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15497266 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62309.06
5g 978.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD26967915
2-(5-Bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Especificaciones

250mg
Brown
2-(5-Bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Viscous Liquid
Ethyl 2-(5-bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylate
MFCD26967915
306.18
97%