Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-(5-bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62309.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497266
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD26967915
2-(5-Bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Especificaciones
Ethyl 2-(5-bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylate
5g
2-(5-Bromo-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Viscous Liquid
Brown
MFCD26967915
306.18
97%
Videos
SDS Documentos