Learn More
2,4-Dioxovalerato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10082640
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
615-79-2
C7H10O4
158.15
MFCD00009124
OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dioxovalerate, ethyl acetopyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl2,4-dioxovalerate, 2,4-dioxo-pentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-pentanoic-acid-ethyl-ester, 2,4-dioxo-pentanoicacid ethylester, ethyl 2,4-dioxo-valerate, ethyl 2,4-dioxo-pentanoate
69208
2,4-dioxopentanoato de etilo
CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
615-79-2
C7H10O4
158.15
MFCD00009124
OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dioxovalerate, ethyl acetopyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl2,4-dioxovalerate, 2,4-dioxo-pentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-pentanoic-acid-ethyl-ester, 2,4-dioxo-pentanoicacid ethylester, ethyl 2,4-dioxo-valerate, ethyl 2,4-dioxo-pentanoate
69208
2,4-dioxopentanoato de etilo
CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,4-dioxovalerate
Punto de fusión 16.0°C to 18.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2COCO2C2H5
Índice de refracción 1.4730 to 1.4750
Cantidad 5 g
Beilstein 03, 747
Gravedad específica 1.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido