Learn More
2,4-Dicloropirimidina-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Description
It's employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Ethyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate |
Punto de fusión | 36°C to 37°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 152173 |
Sinónimo | ethyl 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-, ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 2,4,-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, pubchem24010, ethyl2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.04 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |