Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-(4-bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62857.03
Detalles adicionales : CAS : 78979-48-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447926
  • 223.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
78979-48-3
MFCD27976890
2-(4-Bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Especificación
Ethyl 2-(4-bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylate
78979-48-3
2-(4-Bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Solid
1g
MFCD27976890
316.21
97%