missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl 2-(4-bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H62857.06

Detalles adicionales : CAS : 78979-48-3 Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457926

  • 930.00€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

78979-48-3
MFCD27976890
2-(4-Bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Especificaciones

Ethyl 2-(4-bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylate
78979-48-3
2-(4-Bromophenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Solid
5g
MFCD27976890
316.21
97%
Videos
SDS