Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-(3-pentyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62988.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449418
  • 234.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD26967921
2-(3-Pentyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Especificación
Ethyl 2-(3-pentyl)thiazolidine-4-carboxylate
1g
2-(3-Pentyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Liquid
Colorless
MFCD26967921
231.35
97%