missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%

73.40€ - 978.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD26793812
Sinónimo 2-(3-Hydroxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15497606 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62592.MD
250mg 73.40€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-11-2019
Añadir a la cesta
 
15477606 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62592.03
1g 234.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-11-2019
Añadir a la cesta
 
15487606 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62592.06
5g 978.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD26793812
2-(3-Hydroxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Especificaciones

250mg
MFCD26793812
253.32
97%
Ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylate
2-(3-Hydroxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Solid