missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2-[3-(2-indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate, 97%, Alfa Aesar™

345.00€ - 1380.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD22581246
Sinónimo 2-[3-(2-Indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15494606 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H58873.03
1g 345.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-11-2019
Añadir a la cesta
 
15404616 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H58873.06
5g 1380.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD22581246
2-[3-(2-Indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester

Especificaciones

1g
Brown
MFCD22581246
363.43
97%
Ethyl 2-[3-(2-indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate
260°C to 265°C
2-[3-(2-Indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Solid