Learn More
Ethyl 2-[3-(2-indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H58873.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494606
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD22581246
2-[3-(2-Indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Especificaciones
Ethyl 2-[3-(2-indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate
260°C to 265°C
MFCD22581246
363.43
97%
Brown
1g
2-[3-(2-Indolyl)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Solid
Videos
SDS Documentos