missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl 2-(2-thienyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%

68.00€ - 815.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD26967916
Sinónimo 2-(2-Thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447366 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62388.MD
250mg 68.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15438908 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62388.03
1g 204.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15448908 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62388.06
5g 815.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD26967916
2-(2-Thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Especificaciones

250mg
Green
2-(2-Thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Liquid
Ethyl 2-(2-thienyl)thiazolidine-4-carboxylate
MFCD26967916
243.35
97%