Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-(2-thienyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62388.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448908
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD26967916
2-(2-Thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Especificaciones
Ethyl 2-(2-thienyl)thiazolidine-4-carboxylate
5g
2-(2-Thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Liquid
Green
MFCD26967916
243.35
97%
Videos
SDS Documentos