Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-(2-methoxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62036.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446956
  • 978.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD26967911
2-(2-Methoxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Especificaciones
Ethyl 2-(2-methoxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylate
5g
2-(2-Methoxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Liquid
Yellow
MFCD26967911
267.34
97%