Learn More
1-Metilimidazol-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-metilimidazol-2-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio sintético para la síntesis en fase sólida de las poliamidas que contienen imidazol.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El 1-metilimidazol-2-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio sintético para la síntesis en fase sólida de las poliamidas que contienen imidazol.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.17 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |