Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 1-indoleacetate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63518.MD
Detalles adicionales : CAS : 61155-69-9 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450259
  • 58.60€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
61155-69-9
203.241
ethyl 2-1h-indol-1-yl acetate, indol-1-yl-acetic acid ethyl ester, indole-n-acetic acid ethyl ester, indole-n-acetic acid, ethyl ester, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-indole, 1h-indole-1-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-indol-1-yl acetate, 1h-indole-1-acetic acid, ethyl ester
ethyl 2-indol-1-ylacetate
C12H13NO2
DKMSTBXXTNPNPU-UHFFFAOYSA-N
967684
CCOC(=O)CN1C=CC2=CC=CC=C21
Especificación
Ethyl 1-indoleacetate
61155-69-9
4425801
DKMSTBXXTNPNPU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-indol-1-ylacetate
967684
Viscous Liquid
250mg
C12H13NO2
ethyl 2-1h-indol-1-yl acetate, indol-1-yl-acetic acid ethyl ester, indole-n-acetic acid ethyl ester, indole-n-acetic acid, ethyl ester, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-indole, 1h-indole-1-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-indol-1-yl acetate, 1h-indole-1-acetic acid, ethyl ester
CCOC(=O)CN1C=CC2=CC=CC=C21
203.241
203.24
97%