Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61629.06
Detalles adicionales : CAS : 5744-40-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498178
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
5744-40-1
168.196
ZYSGPOXVDOROJU-UHFFFAOYSA-N
138576
CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C
C8H12N2O2
MFCD00233452
ethyl 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate, 1,3-dimethyl-5-ethoxycarbonylpyrazole, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1,3-dimethyl-5-pyrazolecarboxylate, ethyl 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-, ethyl ester, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester
ethyl 2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylate
Especificaciones
Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Yellow
5744-40-1
MFCD00233452
ZYSGPOXVDOROJU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylate
138576
Liquid
Moisture & Light Sensitive
5g
C8H12N2O2
ethyl 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate, 1,3-dimethyl-5-ethoxycarbonylpyrazole, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1,3-dimethyl-5-pyrazolecarboxylate, ethyl 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-, ethyl ester, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C
168.196
168.19
95%
Videos
SDS Documentos