Learn More
Etoxitrimetilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757810
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1825-62-3
C5H14OSi
118.25
MFCD00009069
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
15772
etoxi(trimetil)silano
CCO[Si](C)(C)C
1825-62-3
C5H14OSi
118.25
MFCD00009069
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
15772
etoxi(trimetil)silano
CCO[Si](C)(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethoxytrimethylsilane
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 75°C to 76°C
Temperatura de inflamación -18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(CH3)3OC2H5
Índice de refracción 1.3730 to 1.375
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido