Learn More
Clorhidrato de etoxiamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethoxyamine hydrochloride |
Nombre de nota | 99+% |
Punto de fusión | 130°C to 133°C |
Color | Gris |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C2H5ONH2·HCl |
Cantidad | 10 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethoxyamine hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.