Learn More
Ether USP, Macron Fine Chemicals™
macron
Marca:  Macron Fine Chemicals 0804-10
Detalles adicionales : CAS : 60-29-7 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1155 Chem class : 3 Pack group : I
Cantidad. 6 x 500g
Envase Al Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15577864
  • 87.11€ / 500 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
60-29-7
74.123
3283
C4H10O
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:35702
Especificaciones
Ether
BP/EP/FCC/JP/NF/USP
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
ethoxyethane
3283
74.12
6 x 500g
60-29-7
C4H10O
CCOCC
74.123
CHEBI:35702
Al Bottle
Videos