Learn More
Ether, Ultra Low Water, Contains No Preservative, BakerDRY™, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ether |
Nombre de nota | Ultra Low Water, Contains No Preservative |
Temperatura de inflamación | −45.00°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum |
Cantidad | 1 L |
Gravedad específica | 1L = 0.71kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.12 |
Grado | BakerDRY™ |