Learn More
Ether, Preserved with about 2% Alcohol, 0.2% max Water and 7ppm min BHT, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de aluminio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ether |
Nombre de nota | Preserved with about 2% Alcohol, 0.2% max Water and 7ppm min BHT |
Temperatura de inflamación | −45.00°C |
Envase | Frasco de aluminio |
Cantidad | 250 mL |
Gravedad específica | 1L = 0.71kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.12 |
Grado | USP |