Learn More
Ether, Preserved with about 2% Alcohol, 0.2% max Water and 7ppm min BHT, U.S.P., J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 9249-02
Detalles adicionales : CAS : 60-29-7 Peso : 3.30000kg Transport : UN number : 1155 Chem class : 3 Pack group : I
Cantidad. 250mL
Envase Aluminum Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558554
  • 81.10€ / 250 ml
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
60-29-7
74.123
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
C4H10O
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
ethoxyethane
Especificaciones
Ether
Aluminum Bottle
250mL
60-29-7
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CCOCC
74.123
CHEBI:35702
USP
−45.00°C
1L = 0.71kg
Preserved with about 2% Alcohol, 0.2% max Water and 7ppm min BHT
C4H10O
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
ethoxyethane
3283
74.12