Learn More
Etanol d 6, 99,5 %(isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050327
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1516-08-1
C2H6O
52.106
MFCD00051020
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
102138
1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuterioxietano
CCO
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1516-08-1
C2H6O
52.106
MFCD00051020
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
102138
1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuterioxietano
CCO
Persimmon, the fruit treated with ethanol-d_6, thioethers 9d and 9e were obtained, indicating that the C_2 unit originated from acetaldehyde which generated by oxidation of ethanol added externally.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethanol-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.91 g/mL
Olor Alcohol-like
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1 g
Punto de ebullición 79°C
Fórmula lineal CD3CD2OD
Número UN UN1170
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 52.11
Porcentaje de pureza 99.5%