Learn More
Ethanol-d, for NMR, 99.5+% atom D, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 166320250
Detalles adicionales : CAS : 925-93-9 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 25g |
Descripción
Para NMRIdentificadores de productos químicos
925-93-9 | |
47.075 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N | |
123093 | |
CCO |
C2H6O | |
MFCD00044669 | |
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol | |
deuterioxietano |
Especificaciones
Ethanol-d | |
99.50% min. | |
0.5% max. (Coulometric) | |
25g | |
925-93-9 | |
C2H5OD | |
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol | |
CCO | |
47.075 | |
47.07 | |
NMR |
0.8000g/mL | |
Frasco de vidrio | |
Incolora | |
99.5+ atom % D | |
C2H6O | |
MFCD00044669 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N | |
deuterioxietano | |
123093 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- Ethanol-d
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.