Learn More
Ethanol (Taxed), Absolute, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., liquid, ≥99.8% (GC), for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haën™
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 32205-2.5L
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 1.97500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad | 2.5L |
---|
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Especificaciones
Ethanol | |
64-17-5 | |
CH3CH2OH | |
1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
Líquido | |
0.789g/mL at 25°C | |
2.5L | |
14°C (57.2°F) | |
1.59 (vs air) |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanol | |
702 | |
46.07g/mol | |
≥99.8% (GC) | |
Sin designar | |
19% (60°F) | |
683°F | |
44.6mmHg (20°C) |
Seguridad y manipulación
- Ethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.