Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 32221-160KG
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 160.00000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 1 Pack group : II
Cantidad. 160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613720
  • 961.89€ / 160 Kg
Fecha estimada de envío
05-03-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1718733
Ethanol
≥99.8% (GC)
puriss. p.a.
14°C (57.2°F)
CH3CH2OH
1170
44.6mmHg (20°C)
64-17-5
0.789g/mL at 25°C
46.07g/mol
19% (60°F)
683°F
MFCD00003568
1.59 (vs air)
Especificaciones
Ethanol
puriss. p.a.
CH3CH2OH
MFCD00003568
1718733
19% (60°F)
44.6mmHg (20°C)
14°C (57.2°F)
64-17-5
≥99.8% (GC)
46.07g/mol
1170
0.789g/mL at 25°C
683°F
1.59 (vs air)
160kg