Learn More
Ethanol, absolute, Honeywell
Marca:  Honeywell Research Chemicals 24102-1L
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.78900kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612470
  • 120.49€ / 1 litro
Fecha estimada de envío
01-08-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16236
C2H6O
MFCD00003568
702
Especificaciones
Ethanol
64-17-5
C2H6O
MFCD00003568
1718733
CCO
46.069
CHEBI:16236
19% (60°F)
44.6mmHg (20°C)
14°C (57.2°F)
46.07g/mol
≥99.8% (GC)
CH3CH2OH
1170
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
0.789g/mL at 25°C
683°F
1.59 (vs air)
1L