missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol, Absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC), Honeywell™

Marca:  Honeywell Research Chemicals 24194-25L

Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 19.72500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II

Cantidad. 25L

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15612540

  • 413.72€ / 25 litros


Fecha estimada de envío
01-08-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16236
C2H6O
MFCD00003568
702

Especificaciones

Ethanol
Absolute
≥98% (GC)
CH3CH2OH
1170
Completely souble in water
CCO
46.069
CHEBI:16236
19% (60°F)
44.6mmHg (20°C)
14°C (57.2°F)
46.07g/mol
64-17-5
C2H6O
MFCD00003568
1718733
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
0.789g/mL at 25°C
683°F
1.59 (vs air)
25L
Videos