missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol (Taxed), Absolute, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., liquid, ≥99.8% (GC), for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haën™

Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 32205-6X1L-GL

Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 4.72800kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II

Cantidad. 4 x 2.5L

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15613700

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

44.6mmHg (20°C)
0.789g/mL at 25°C
4 x 2.5L
14°C (57.2°F)
CH3CH2OH
MFCD00003568
≥99.8% (GC)
Ethanol
1718733
−131°C
1.59 (vs air)
APHA: >10
19% (60°F)
683°F
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
UN1170
Liquid
64-17-5
36° to 37°C

Especificaciones

Ethanol
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Liquid
C2H6O
MFCD00003568
1718733
CCO
46.069
CHEBI:16236
19% (60°F)
Glass bottle
1.59 (vs air)
36° to 37°C
−131°C
46.07g/mol
64-17-5
≥99.8% (GC)
CH3CH2OH
UN1170
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
0.789g/mL at 25°C
683°F
44.6mmHg (20°C)
14°C (57.2°F)
APHA: >10
4 x 2.5L
Videos
SDS