Learn More
Etanol, 99,8 %, anhyd.,denat. con 1%IPR-OH,1%MEK,0,001%Bitrex(R), Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 463680050
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 3.95000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad | 5 L |
---|
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
64-17-5 | |
46.07 | |
ethanol |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
CCO |
Especificaciones
Ethanol | |
99.8 to 100 % (GC) | |
C2H5OH | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
ethanol | |
46.06 | |
78.0°C | |
5 L | |
0.79 |
64-17-5 | |
C2H6O | |
Solubility aq. soln.: soluble. | |
CCO | |
46.07 | |
0.7900 g/mL | |
-114.1°C | |
12°C |
Seguridad y manipulación
- Ethanol, anhydrous, denaturated
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Methyl ethyl ketone, Isopropyl alcohol
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas