Learn More
Ethanethiol, SPEX CertiPrep™
Product Code. 12929234 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
12929234 1 mL 1mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12929234 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S1881
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Ethanethiol75-08-11000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Packaging 2mL amber prescored glass ampule
CAS 75-08-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molecular Formula C2H6S
For Use With (Equipment) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCS
IUPAC Name ethanethiol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molecular Weight (g/mol) 62.13
PubChem CID 6343
Quantity 1 mL
Chemical Name or Material Ethanethiol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Product intended for laboratory use only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.