Learn More
Cloruro de etanosulfonilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-126407
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
594-44-5
C2H5ClO2S
128.57
MFCD00007460
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
11667
cloruro de etanosulfonilo
CCS(Cl)(=O)=O
594-44-5
C2H5ClO2S
128.57
MFCD00007460
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
11667
cloruro de etanosulfonilo
CCS(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethanesulfonyl chloride
Nombre de nota 98+%
Color Marrón a rosa-morado o incoloro a amarillo
Densidad 1.3500g/mL
Punto de ebullición 177.0°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5SO2Cl
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, 6
Gravedad específica 1.35
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl ether
Viscosidad 1.44 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.58
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.