Learn More
Alfa Aesar™ Ethanesulfonic acid, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ 014891.18
Detalles adicionales : CAS : 594-45-6 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 2586 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317098
  • 96.40€ / 50 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
594-45-6
110.127
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
11668
ethanesulfonic acid
C2H6O3S
MFCD00007529
ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
CHEBI:42465
CCS(=O)(=O)O
Especificación
Ethanesulfonic acid
>110° (230°F)
122°C to 123°C (0.01mmHg)
-17°C
594-45-6
MFCD00007529
1743071
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
ethanesulfonic acid
11668
110.13
96%
1.343g/mL
1.4350
Colorless to Yellow
50g
C2H6O3S
UN2586
ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
CCS(=O)(=O)O
110.127
CHEBI:42465