Learn More
Etanediol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Catalog Number 10040160
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
2.5 l
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
107-21-1
C2H6O2
62.068
2885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
etilenglicol, 1,2-etanediol, glicol, monoetilenglicol, 1,2-dihidroxitano, 2-hidroxiletanol, alcohol glicol, alcohol etílico, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
etano-1,2-diol
C(CO)O
107-21-1
C2H6O2
62.068
2885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
etilenglicol, 1,2-etanediol, glicol, monoetilenglicol, 1,2-dihidroxitano, 2-hidroxiletanol, alcohol glicol, alcohol etílico, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
etano-1,2-diol
C(CO)O
C2H6O2, número CAS-107-21-1, 1,2-etanediol, alcohol de etileno, etilenglicol, 1,2-dihidroxietano, 2-hidroxietanol, monoetilenglicol, alcohol glicol, glicol, tescol, fridex, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, incoloro, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etano-1,2-diol, -13 °C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -13 °C
Color Incolora
pH De 5.5 a 7.5
Punto de ebullición 196 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 l
Densidad del vapor 2.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06 g/mol
Presión de vapor 0.12 mmHg a 20 °C
Forma física Líquido viscoso
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.