Learn More
Gilson™ Tubos de baja presión codificados por colores ETFE
Marca: Gilson™ 02014-72
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Especificaciones
Tubos de baja presión | |
Natural | |
± 0,00381 mm (± 0,003 pulgadas) | |
Para aplicaciones de presión más alta (cuando se utilizan fases móviles acuosas) que PTFE, FEP y PFA | |
15 m | |
De 250 a 4000 psi | |
80 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Desde 0 hasta 14 | |
Óxido de etileno | |
3,17 mm | |
ETFE | |
-51 °C |