Learn More
Sesquihidrato de esculina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Esculin sesquihydrate is used to inhibits chemically induced carcinogenesis in mouse skin and kidney, used in a microbiology laboratory to aid in the identification of bacterial species, a naturally occurring antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sesquihidrato de esculina se utiliza para inhibir la carcinogénesis inducida químicamente en la piel y el riñón de ratón. También se usa en un laboratorio de microbiología para ayudar a identificar especies bacterianas y es un antioxidante natural.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El sesquihidrato de esculina se utiliza para inhibir la carcinogénesis inducida químicamente en la piel y el riñón de ratón. También se usa en un laboratorio de microbiología para ayudar a identificar especies bacterianas y es un antioxidante natural.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Esculin sesquihydrate |
Punto de fusión | 203°C to 205°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 95387 |
Índice Merck | 14,3698 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Rotación óptica | −41° (c=5 in pyridine) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.31 (340.28 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |