Learn More
Hidrato de esculina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757792
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
531-75-9
C15H16O9
340.28
MFCD00149492
XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
5281417
CHEBI:4853
7-hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-one
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
531-75-9
C15H16O9
340.28
MFCD00149492
XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
5281417
CHEBI:4853
7-hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-one
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Esculin hydrate
Punto de fusión 203.0°C to 205.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3753
Condición de rotación específica - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1)
Rotación específica − 86.00
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido