Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio serie ES
Ahorre un valioso espacio con los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, diseñados para el almacenamiento en laboratorio de uso general.
Marca:  Thermo Scientific™ 288R-AEV-TS
Detalles adicionales : Peso : 65.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12683176
  • 1196.00€ / cada uno
Envío estimado: 02-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ahorre un valioso espacio con los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, diseñados para el almacenamiento en laboratorio de uso general.
Características:
  • Controlador integrado
  • Indicador digital
  • Alarmas de temperatura alta y baja
  • Puertas con cierre estándar
  • Bajo consumo de energía
  • Orificios de acceso
  • Marcado CE
Información para pedidos:
Solo disponible en regiones de 50 Hz; no disponible en Norteamérica ni en otras regiones de 60 Hz.
Recomendados para:
Almacenamiento en laboratorios de uso general
Especificaciones
Especificaciones
De 1 °C a 11 °C
10,17 pies cúb.
230 V/50 Hz
50 Hz
90 kg
44,5 cm
138,2 cm
1 puerto de acceso lateral 16 mm
automático
Refrigerador de uso general
Reversible
Sin HCFC, sin CFC
5
CE
288 l
230 V
Europeo
R600A
157 cm
63 cm
48 cm
59,5 cm
Digital
Resistente a productos corrosivos y a prueba de chispas
Alarma
Certificados
Servicio Técnico