Learn More
Alfa Aesar™ Erythropoietin (EPO)(117-131), Certified Mass Spec Grade
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J67594.L+
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454655
  • 72.80€ / 250 cajas
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Add to basket
Specifications
Specifications
1465.60
1 vial, 500 pmol
EAISPPDAASAAPLR
-30° to -10°C
HPLC
Lyophilized powder
RUO
Erythropoietin (EPO) (117-131), Certified Mass Spec Grade
Videos
SDS missing translation for 'documents'
For Research Use Only