Learn More
GeneBLAzer™ Células ERRα-UAS-bla HEK 293T
Fisher Scientific: las células GeneBLAzer™ ERRα-UAS-bla HEK 293T contienen el dominio de unión de ligando (LBD) del receptor alfa relacionado con el estrógeno humano.
Marca: GeneBLAzer™ K1702
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Agonistas alternativos: GW 0742, GW 1929, GW 7647, L165, 041
- Antagonistas: GW 6471, GW 9662, T0070907
- Agonista principal: Rosiglitazona
- Las células ERR alpha-UAS-bla HEK 293T contienen el dominio de unión de ligando (LBD) del receptor alfa relacionado con el estrógeno (ERR alfa) humano fusionado en el dominio de unión a ADN de GAL4, integrado de forma estable en la línea celular GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T. Las células GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T expresan de manera estable un gen indicador de beta-lactamasa bajo el control transcripcional de una secuencia activadora anterior (UAS). Cuando un agonista se une al LBD de la proteína de fusión GAL4 (DBD)-ERR alfa (LBD), la proteína se une al UAS, lo que da como resultado la expresión de beta-lactamasa. Las células de división detenida (DA) están disponibles en dos configuraciones: un kit de ensayo (que incluye células y suficiente sustrato para analizar 1 placa de 384pocillos), y un tubo de células suficiente para analizar 10 placas de 384 pocillos. Las células ERR alpha-UAS-bla HEK 293T se han validado funcionalmente para concentraciones de CE50 y Z' de XCT-790, un agonista inverso. Además, las células ERR alpha-UAS-bla HEK 293T se han probado para el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluidos la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales que utilizan estímulos alternativos.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Receptores nucleares | |
Células en proceso de división |
Fluorescente | |
2 x 106 células |