Learn More
ERM (LRRKtide) Substrate
Sustrato de ERM (LRRKtido)
Marca: Invitrogen PV5093
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Sustrato peptídico basado en ezrina/radixina/moesina (ERM) fosforilado por los mutantes LRRK2 y LRRK2. Para su uso con el ensayo Adapta™ Universal Kinase (PV5099).Especificaciones
RLGRDKYKTLRQIRQ | |
Sustrato peptídico de 2 mM de ERM (LRRKtido) en 50 mM HEPES (pH 7,5), 0,01 % Brij-35, 10 mM de MgCl2 y 1 mM de EGTA. Almacenar a -20 °C. | |
1 ml | |
Sustrato basado en péptidos | |
Serina/treonina cinasa | |
1931,2 Da | |
LRRK2, G2019S, LRRK2 |
Ensayo bioquímico de acumulación de ADP | |
Fluorescente | |
péptido basado en ezrina/radixina/moesina (ERM) | |
Sustrato de quinasa | |
120892 | |
Hielo seco | |
LRRK2 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.