Learn More
Negro T Eriochrome™, indicador, reactivo farmacopea europea para titulación de metales, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15613850
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
1787-61-7
C20H12N3NaO7S
461.38
MFCD00003935
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
87355429
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
1787-61-7
C20H12N3NaO7S
461.38
MFCD00003935
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
87355429
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Indicador, react. farmacopea europea para titulación de metales
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Eriochrome™ Black T
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4121162
Nombre IUPAC Sodio (4Z)-4-[2-(1-hidroxynaftalen-2-il)hidrazina-1-ilideno]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihidronaftaleno-1-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.38g/mol
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Complies for indicator
Cantidad 100 g